Tisk…
(Iodomethyl)cyclopropane 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H35309.MD H35309.03
H35309.MDEA 1660 CZK
H35309.MD H35309.03
(Iodomethyl)cyclopropane 95%
(Iodomethyl)cyclopropane
Vzorec: C₄H₇I
MW: 182,00 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06410734
CAS číslo: 33574-02-6