Tisk…
N-(6-Methyl-2-pyridyl)thiourea ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H33884.03 H33884.06
H33884.03EA 1950 CZK
H33884.03 H33884.06
N-(6-Methyl-2-pyridyl)thiourea ≥97%
N-(6-Methyl-2-pyridyl)thiourea
Purity: 97%CAS No.: 49600-34-2 Molecular Formula: C7H9N3S Formula Weight: 167.23 Melting Point: 193-197° MDL No.: MFCD00462739
Vzorec: C₇H₉N₃S
Bod tání: 193…197 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00462739
CAS číslo: 49600-34-2