Tisk…
2,6-Bis(p-tolyl)pyridine ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 2,6-Di-p-tolylpyridine
B24894.03 B24894.06
B24894.03EA 1020 CZK
B24894.03 B24894.06
2,6-Bis(p-tolyl)pyridine ≥97%
2,6-Bis(p-tolyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 14435-88-2 Molecular Formula: C19H17N Formula Weight: 259.35 Melting Point: 164-166° MDL No.: MFCD00006282
Vzorec: C₁₉H₁₇
MW: 259,35 g/mol
Bod tání: 164…166 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006282
CAS číslo: 14435-88-2
EINECS: 238-409-3