1,3-Di-tert-butyltoluene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
1,3-Di-tert-butyl-5-methylbenzene
L11961.14
AB179366.0025
L11961.14EA
3340
CZK
L11961.14
ABCRAB179366.0025
1,3-Di-tert-butyltoluene ≥98%
1,3-Di-tert-butyltoluene
Purity: 98+%
CAS No.: 15181-11-0
Molecular Formula: C15H24
Formula Weight: 204.36
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.4900
Melting Point: 31-32°
Boiling Point: 243-244°
Beilstein Reference: 2043032
MDL No.: MFCD00026300
Vzorec:
C₁₅H₂₄ MW: 204.36 g/mol Bod varu: 243…244 °C Bod tání: 31…32 °C Hustota: 0.860 Bod vzplanutí: 91 °C (195 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00026300 CAS číslo: 15181-11-0 EINECS: 239-230-3 |