Tisk…
2-tert-Butyltoluene ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H33036.03 H33036.06
H33036.03EA 7180 CZK
H33036.03 H33036.06
2-tert-Butyltoluene ≥99%
2-tert-Butyltoluene
Purity: 99% CAS No.: 1074-92-6 Molecular Formula: C11H16 Formula Weight: 148.25 Refractive Index: 1.5075
Vzorec: C₁₁H₁₆
MW: 148.25 g/mol
Hustota: 0.89
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059209
CAS číslo: 1074-92-6
UN: 2667
ADR: 6.1 III