Tisk…
2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B25313.06 B25313.14
B25313.06EA 2880 CZK
B25313.06 B25313.14
2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid ≥98%
2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 50419-58-4 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 Melting Point: ca 176° dec. MDL No.: MFCD00130041
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00130041
CAS číslo: 50419-58-4