3,3'-Dimethyldiphenylamine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B21765.03
B21765.06
B21765.03EA
1780
CZK
B21765.03
B21765.06
3,3'-Dimethyldiphenylamine 98%
3,3'-Dimethyldiphenylamine
Purity: 98%
CAS No.: 626-13-1
Molecular Formula: C14H15N
Formula Weight: 197.28
Flash Point:
Vzorec:
C₁₄H₁₅N Bod varu: 200 °C (24 mmHg) Hustota: 1,04 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00059315 CAS číslo: 626-13-1 |