Tisk…
4-Phenoxyphenylboronic acid 95+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Phenoxyphenyl)boronic acid, 4-Phenoxybenzeneboronic acid
359640010 359640050 359640250
ACRO359640010EA 1270 CZK
ACRO359640010 ACRO359640050 ACRO359640250
4-Phenoxyphenylboronic acid 95+%
4-Phenoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₁₂H₁₁BO₃
MW: 214,03 g/mol
Bod tání: 141…145 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00093312
CAS číslo: 51067-38-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95.0 %