Tisk…
3-Phenoxyphenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H32879.MD H32879.03
H32879.MDEA 2130 CZK
H32879.MD H32879.03
3-Phenoxyphenylboronic acid ≥97%
3-Phenoxyphenylboronic acid
Purity: 97+% CAS No.: 221006-66-2 Molecular Formula: C12H11BO3 Formula Weight: 214.03 Melting Point: 138-143° MDL No.: MFCD07780272
Vzorec: C₁₂H₁₁BO₃
Bod tání: 138…143 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07780272
CAS číslo: 221006-66-2