Tisk…
6-Bromoanthranilic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-6-bromobenzoic acid
H32106.03 H32106.06
H32106.03EA 1900 CZK
H32106.03 H32106.06
6-Bromoanthranilic acid ≥98%
6-Bromoanthranilic acid
Purity: 98% CAS No.: 20776-48-1 Molecular Formula: C7H6BrNO2 Formula Weight: 216.03 MDL No.: MFCD03618455
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03618455
CAS číslo: 20776-48-1