2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl methacrylate 96% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L09543.22
L09543.14
L09543.22EA
11190
CZK
L09543.22
L09543.14
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl methacrylate 96% stabilizovaný
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl methacrylate
Stabilized
Purity: 96%
CAS No.: 36405-47-7
Molecular Formula: C8H8F6O2
Formula Weight: 250.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 56°(132°F)
Refractive Index: 1.3620
Boiling Point: 158°
Beilstein Reference: 2725177
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00042311
Vzorec:
C₈H₈F₆O₂ Bod varu: 158 °C Hustota: 1,352 Bod vzplanutí: 56 °C (132 °F) |
MDL Number:
MFCD00042311 CAS číslo: 36405-47-7 UN: 3272 ADR: 3,III |