Tisk…
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
349720-100G 349720-25G
SIAL349720-100GEA 7880 CZK
SIAL349720-100G SIAL349720-25G
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide, Sigma-Aldrich®
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide
Vzorec: C₂₂H₂₂BrO₂P
MDL Number: MFCD00274196
CAS číslo: 17857-14-6