(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
338930250
338931000
ACRO338930250EA
1860
CZK
ACRO338930250
ACRO338931000
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide 97%
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide
Vzorec:
C₂₂H₂₂BrO₂P Bod tání: 247…249 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00274196 CAS číslo: 17857-14-6 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Powder and/or granules |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 243 to 250 °C |
Titration Argentometric | ≥96.0 % |