(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium bromide 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
366590050
366590250
ACRO366590050EA
1420
CZK
ACRO366590050
ACRO366590250
(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium bromide 97%
(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium bromide
Vzorec:
C₂₁H₂₀BrO₂P MW: 415,2601 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00031698 CAS číslo: 51114-94-4 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light yellow Powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |