2,5′-Dibromo-2′-hydroxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2-Bromo-1-(5-bromo-2-hydroxyphenyl)ethanone
M-Clarity™ quality level = MQ100
663670-1G
663670-5G
SIAL663670-1GEA
2750
CZK
SIAL663670-1G
SIAL663670-5G
2,5′-Dibromo-2′-hydroxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
2,5′-Dibromo-2′-hydroxyacetophenone
Vzorec:
C₈H₆Br₂O₂ MW: 293,9400 g/mol |
MDL Number:
MFCD01067749 CAS číslo: 67029-74-7 |