Tisk…
Trimethylamine 25% (w/w) in propylene glycol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W550132-1KG W550132-SAMPLE
SIALW550132-1KGEA 0 CZK
SIALW550132-1KG SIALW550132-SAMPLE
Trimethylamine 25% (w/w) in propylene glycol, Sigma-Aldrich®
Trimethylamine
Vzorec: C₃H₉N
MW: 59.11
Bod varu: 2.87
Bod tání: -117.1
Bod vzplanutí: -20
MDL Number: MFCD00008327
CAS číslo: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
Merck Index: 12,09841