Tisk…
Trimethylamine 1 M in THF
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H32899.AE H32899.AP
H32899.AEEA 3250 CZK
H32899.AE H32899.AP
Trimethylamine 1 M in THF
Trimethylamine
CAS No.: 75-50-3 Molecular Formula: C3H9N Formula Weight: 59.11 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00008327
Vzorec: C₃H₉N
MW: 59.11
Bod varu: 2.87
Bod tání: -117.1
Hustota: 0.850
Bod vzplanutí: -20
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008327
CAS číslo: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
UN: 2924
ADR: 3 II
Merck Index: 12,09841