Trimethylamine 1 M in THF, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
388371000
388378000
388371000.EA
3130
CZK
388371000.
388378000.
Trimethylamine 1 M in THF, AcroSeal®
Trimethylamine
Vzorec:
C₃H₉N Hustota: 0,85 g/cm³ Bod vzplanutí: –17 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008327 CAS číslo: 75-50-3 EINECS: 200-875-0 UN: 2924 ADR: 3,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Solution |
Strength | 1 M Exact strength on the CoA |