4-Amino-2,5-xylenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
4-Amino-2,5-dimethylphenol
M-Clarity™ quality level = MQ100
126497-10G
126497-5G
SIAL126497-10GEA
6890
CZK
SIAL126497-10G
SIAL126497-5G
4-Amino-2,5-xylenol, Sigma-Aldrich®
4-Amino-2,5-xylenol
Vzorec:
C₈H₁₁NO MW: 137,1800 g/mol |
MDL Number:
MFCD00007873 CAS číslo: 3096-71-7 EINECS: 221-449-0 |