Tisk…
4-Amino-2,5-xylenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Amino-2,5-dimethylphenol
M-Clarity™ quality level = MQ100
126497-10G 126497-5G
SIAL126497-10GEA 6890 CZK
SIAL126497-10G SIAL126497-5G
4-Amino-2,5-xylenol, Sigma-Aldrich®
4-Amino-2,5-xylenol
Vzorec: C₈H₁₁NO
MW: 137,1800 g/mol
MDL Number: MFCD00007873
CAS číslo: 3096-71-7
EINECS: 221-449-0