L-(-)-Fucose 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
(-)-Fucose, 6-Deoxy-L-Galactose, (2S,3R,4R,5S)-2,3,4,5-Tetrahydroxyhexanal
225880010
225880050
225880250
ACRO225880010EA
2330
CZK
ACRO225880010
ACRO225880050
ACRO225880250
L-(-)-Fucose 97%
L(-)-Fucose
Vzorec:
C₆H₁₂O₅ MW: 164,16 g/mol Bod tání: 128…141 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00069812 CAS číslo: 2438-80-4 EINECS: 219-452-7 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1 % (K.F.) |
HPLC | ≥96.0 % (ELSD) |
Specific optical rotation | -72° to -78° (20°C, 589 nm) (c=4, H2O, NH3) |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)