Tisk…
D-(+)-Fucose, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: alpha-D-Fucose
M-Clarity™ quality level = MQ200
F8150-1G F8150-500MG F8150-5G
SIALF8150-1GEA 6100 CZK
SIALF8150-1G SIALF8150-500MG SIALF8150-5G
D-(+)-Fucose, Sigma-Aldrich®
D-(+)-Fucose
Vzorec: C₆H₁₂O₅
MDL Number: MFCD00135603
CAS číslo: 3615-37-0
EINECS: 222-792-9