Tisk…
2',4'-Dihydroxy-3'-propylacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-(2,4-Dihydroxy-3-propylphenyl)ethanone
426903-25G 426903-5G
SIAL426903-25GEA 12190 CZK
SIAL426903-25G SIAL426903-5G
2',4'-Dihydroxy-3'-propylacetophenone, Sigma-Aldrich®
2',4'-Dihydroxy-3'-propylacetophenone
Vzorec: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,2300 g/mol
MDL Number: MFCD00068616
CAS číslo: 40786-69-4