Tisk…
4-Chloro-6-nitro-o-toluidine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
B22253.03 B22253.06
B22253.03EA 632 CZK
B22253.03 B22253.06
4-Chloro-6-nitro-o-toluidine ≥98%
4-Chloro-6-nitro-o-toluidine
Purity: 98% CAS No.: 62790-50-5 Molecular Formula: C7H7ClN2O2 Formula Weight: 186.60 Melting Point: 121-123° MDL No.: MFCD01320687
Vzorec: C₇H₇ClN₂O₂
MW: 186,60 g/mol
Bod tání: 121…123 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01320687
CAS číslo: 62790-50-5
UN: 2237
ADR: 6.1,III