Trimethylamine-N-oxide dihydrate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Trimethylamine oxide dihydrate
421890250
421891000
421895000
ACRO421890250EA
1810
CZK
ACRO421890250
ACRO421891000
ACRO421895000
Trimethylamine-N-oxide dihydrate 98%
Trimethylamine-N-oxide dihydrate
Vzorec:
C₃H₉NO·2H₂O MW: 111.14 g/mol (75.11 anhy) Bod tání: 94…98 °C Bod vzplanutí: 95 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149077 CAS číslo: 62637-93-8 EINECS: 214-675-6 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 94 to 98 °C |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |