Tisk…
3-Ethynyltoluene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Ethynyl-3-methylbenzene, m-Tolylacetylene
MQ100
521140-1G 521140-5G
SIAL521140-1GEA 2050 CZK
SIAL521140-1G SIAL521140-5G
3-Ethynyltoluene, Sigma-Aldrich®
3-Ethynyltoluene
Vzorec: C₉H₈
MW: 116.16 g/mol
MDL Number: MFCD01318174
CAS číslo: 766-82-5
UN: 3295
ADR: 3 III