Tisk…
4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
403229-1G 403229-5G
SIAL403229-1GEA 6570 CZK
SIAL403229-1G SIAL403229-5G
4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone, Sigma-Aldrich®
4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₄BrF₃O
MW: 253,02 g/mol
MDL Number: MFCD00191862
CAS číslo: 16184-89-7