4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
403229-1G
403229-5G
SIAL403229-1GEA
6570
CZK
SIAL403229-1G
SIAL403229-5G
4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone, Sigma-Aldrich®
4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Vzorec:
C₈H₄BrF₃O MW: 253,02 g/mol |
MDL Number:
MFCD00191862 CAS číslo: 16184-89-7 |