Tisk…
4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H33627.03 H33627.06
H33627.03EA 4400 CZK
H33627.03 H33627.06
4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone ≥97%
4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Purity: 97% CAS No.: 16184-89-7 Molecular Formula: C8H4BrF3O Formula Weight: 253.02 Melting Point: 26-30° Boiling Point: 95°/4mm MDL No.: MFCD00191862
Vzorec: C₈H₄BrF₃O
MW: 253.02 g/mol
Bod varu: 95 °C (4 mmHg)
Bod tání: 26…30 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191862
CAS číslo: 16184-89-7