Tisk…
2,2,2-Trifluoroethyl formate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
669083-1G 669083-5G
SIAL669083-1GEA 1520 CZK
SIAL669083-1G SIAL669083-5G
2,2,2-Trifluoroethyl formate, Sigma-Aldrich®
2,2,2-Trifluoroethyl formate
Vzorec: C₃H₃F₃O₂
MW: 128,05 g/mol
MDL Number: MFCD06797733
CAS číslo: 32042-38-9
UN: 3272
ADR: 3,II