Tisk…
DepNA (Decanoyl p-nitroaniline)
Dodavatel: Cayman Chemical
10005851-10 10005851-5 10005851-50 10005851-25
CAYM10005851-10EA 1230 CZK
CAYM10005851-10 CAYM10005851-5 CAYM10005851-50 CAYM10005851-25
DepNA (Decanoyl p-nitroaniline)
DepNA (decanoyl-p-nitroaniline)
Vzorec: C₁₆H₂₄N₂O₃
MDL Number: MFCD00033992
CAS číslo: 72298-63-6