DemNA (decanoyl-m-nitroaniline)
Dodavatel: Cayman Chemical
90349-10
90349-5
90349-50
90349-25
CAYM90349-10EA
3930
CZK
CAYM90349-10
CAYM90349-5
CAYM90349-50
CAYM90349-25
DemNA (decanoyl-m-nitroaniline)
DemNA (decanoyl-m-nitroaniline)
Vzorec:
C₁₆H₂₄N₂O₃ |
CAS číslo:
72298-61-4 |