Tisk…
Potassium bis(trimethylsilyl)amide 15% (w/w) 0.7 M in toluene, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
418231000 418238000
418231000.EA 4010 CZK
418231000. 418238000.
Potassium bis(trimethylsilyl)amide 15% (w/w) 0.7 M in toluene, AcroSeal®
Potassium bis(trimethylsilyl)amide
Vzorec: C₆H₁₈KNSi₂
Bod vzplanutí: 7 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010330
CAS číslo: 40949-94-8
EINECS: 424-100-2
UN: 2920
ADR: 8 I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear to slightly hazy colorless to amber Solution
Titration with HClO4 0.6 to 0.9 M
Melting point 83 to 86 °C
GC ≥95 %