Tetrabutylphosphonium hydroxide 40% (w/w) vodný roztok
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
41718.AD
41718.AK
41718.K2
41718.ADEA
2400
CZK
41718.AD
41718.AK
41718.K2
Tetrabutylphosphonium hydroxide 40% (w/w) vodný roztok
Tetrabutylphosphonium hydroxide
CAS No.: 14518-69-5
Molecular Formula: C16H37OP
Formula Weight: 276.45
Physical Form: Liquid
Density: 0.989
Refractive Index: 1.4120
UN No.: 3267
MDL No.: MFCD00068456
Vzorec:
C₁₆H₃₇OP MW: 276,45 g/mol Hustota: 0,989 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00068456 CAS číslo: 14518-69-5 EINECS: 238-528-0 UN: 3267 ADR: 8,II |