Erucic acid tech. 90%, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L08685.18
L08685.30
L08685.18EA
1010
CZK
L08685.18
L08685.30
Erucic acid tech. 90%, technická kvalita
Erucic acid
Purity: 90%
CAS No.: 112-86-7
Molecular Formula: C22H42O2
Formula Weight: 338.58
Flash Point:
Vzorec:
C₂₂H₄₂O₂ Bod varu: 265 °C (15 mmHg) Bod tání: 29…33 °C Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00063188 CAS číslo: 112-86-7 EINECS: 204-011-3 Merck Index: 14,3674 |