Tisk…
2-Amino-4-chloro-3,5,6-trifluoropyridine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H34155.03 H34155.06
H34155.03EA 2760 CZK
H34155.03 H34155.06
2-Amino-4-chloro-3,5,6-trifluoropyridine 98%
2-Amino-4-chloro-3,5,6-trifluoropyridine
Purity: 98% CAS No.: 63489-56-5 Molecular Formula: C5H2ClF3N2 Formula Weight: 182.54 Melting Point: 119-123° MDL No.: MFCD08436088
Vzorec: C₅H₂ClF₃N₂
MW: 182,54 g/mol
Bod tání: 119…123 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08436088
CAS číslo: 63489-56-5