Tisk…
N-Allylaniline 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H55821.03 H55821.06 H55821.14
H55821.03EA 0 CZK
H55821.03 H55821.06 H55821.14
N-Allylaniline 95%
N-Allylaniline
Vzorec: C₉H₁₁N
MW: 133,19 g/mol
Bod varu: 218…220 °C
Hustota: 0,982
Bod vzplanutí: 89 °C (192 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008638
CAS číslo: 589-09-3
EINECS: 209-633-9