Tisk…
N-Allylaniline 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
102870250 102871000 102870050
ACRO102870250EA 4930 CZK
ACRO102870250 ACRO102871000 ACRO102870050
N-Allylaniline 95%
N-Allylaniline
Vzorec: C₉H₁₁N
MW: 133,19 g/mol
Bod varu: 218…220 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,982 g/cm³
Bod vzplanutí: 89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008638
CAS číslo: 589-09-3
EINECS: 209-633-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5620 to 1.5660 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥94 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Lead (Pb) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in chloroform)