Isoflurane ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether
L17315.06
L17315.14
L17315.06EA
1710
CZK
L17315.06
L17315.14
Isoflurane ≥97%
Isoflurane
Purity: 97%
CAS No.: 26675-46-7
Molecular Formula: CF3CHClOCHF2
Formula Weight: 184.49
Density: 1.496
Refractive Index:
Vzorec:
C₃H₂ClF₅O MW: 184,49 g/mol Bod varu: 48…49 °C Hustota: 1,496 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00066609 CAS číslo: 26675-46-7 EINECS: 247-897-7 Merck Index: 14,5175 |