4-Methylsalicylaldehyde ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H33909.06
H33909.14
H33909.06EA
3330
CZK
H33909.06
H33909.14
4-Methylsalicylaldehyde ≥97%
4-Methylsalicylaldehyde
Purity: 97+%
CAS No.: 698-27-1
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Melting Point: 58-62°
Boiling Point: 222-223°
MDL No.: MFCD00799550
Vzorec:
C₈H₈O₂ Bod varu: 222…223 °C Bod tání: 58…62 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00799550 CAS číslo: 698-27-1 EINECS: 211-813-7 |