6-Bromoquinolin-2(1H)-one 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H54095.03
H54095.06
H54095.03EA
2090
CZK
H54095.03
H54095.06
6-Bromoquinolin-2(1H)-one 96%
6-Bromoquinolin-2(1H)-one
Purity: 96%
CAS No.: 1810-66-8
Molecular Formula: C9H6BrNO
Formula Weight: 224.05
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point:
Vzorec:
C₉H₆BrNO Bod tání: >200 °C |
MDL Number:
MFCD08703169 CAS číslo: 1810-66-8 |