Tisk…
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole
694665-1G 694665-5G
SIAL694665-1GEA 2380 CZK
SIAL694665-1G SIAL694665-5G
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₈H₁₂N₂O
MW: 152,20 g/mol
MDL Number: MFCD11044692
CAS číslo: 449758-17-2