Di(2-pyridyl) ketone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Di(pyridin-2-yl)methanone
M-Clarity™ quality level = MQ100
127221-25G
127221-5G
SIAL127221-25GEA
12350
CZK
SIAL127221-25G
SIAL127221-5G
Di(2-pyridyl) ketone, Sigma-Aldrich®
Di(2-pyridyl) ketone
Vzorec:
C₁₁H₈N₂O MW: 184,20 g/mol |
MDL Number:
MFCD00006288 CAS číslo: 19437-26-4 EINECS: 243-067-3 |