Tisk…
Di(2-pyridyl) ketone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H55322.03 H55322.06 H55322.14
H55322.03EA 1480 CZK
H55322.03 H55322.06 H55322.14
Di(2-pyridyl) ketone 98%
Di(2-pyridyl) ketone
Purity: 99% CAS No.: 19437-26-4 Molecular Formula: C11H8N2O Formula Weight: 184.20 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 52-55° Beilstein Reference: 126598 MDL No.: MFCD00006288
Vzorec: C₁₁H₈N₂O
Bod tání: 52…55 °C
Bod vzplanutí: 110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006288
CAS číslo: 19437-26-4
EINECS: 243-067-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance (Color) White to pale brown
Form Solid
Assay (unspecified) 98.5%