Tisk…
Di(2-pyridyl) ketone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
155670050 155670250
ACRO155670050EA 4670 CZK
ACRO155670050 ACRO155670250
Di(2-pyridyl) ketone 98%
Di(2-pyridyl) ketone
Vzorec: C₁₁H₈N₂O
Bod tání: 53…55 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006288
CAS číslo: 19437-26-4
EINECS: 243-067-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to beige to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 54 °C
GC ≥97.5 %