Tisk…
2,3,3-Trimethylindolenine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
140160250 140161000 140162500
ACRO140160250EA 2380 CZK
ACRO140160250 ACRO140161000 ACRO140162500
2,3,3-Trimethylindolenine 98%
2,3,3-Trimethylindolenine
Vzorec: C₁₁H₁₃N
MW: 159,23 g/mol
Bod varu: 228…229 °C (744 mmHg)
Hustota: 0,99 g/cm³
Bod vzplanutí: 93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005724
CAS číslo: 1640-39-7
EINECS: 216-685-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to red-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %