Tisk…
Maltohexaose, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
M9153-100MG M9153-500MG
SIALM9153-100MGEA 7750 CZK
SIALM9153-100MG SIALM9153-500MG
Maltohexaose, Sigma-Aldrich®
Maltohexaose
Vzorec: C₃₆H₆₂O₃₁
MDL Number: MFCD00083650
CAS číslo: 34620-77-4