Maltohexaose, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
(2R,3R,4R,5R)-4-(((2R,3R,4R,5S,6R)-5-(((2R,3R,4R,5S,6R)-5-(((2R,3R,4R,5S,6R)-5-(((2R,3R,4R,5S,6R)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2,3,5,6-tetrahydroxyhexanal
M-Clarity™ quality level = MQ200
M9153-100MG
M9153-500MG
SIALM9153-100MGEA
10100
CZK
SIALM9153-100MG
SIALM9153-500MG
Maltohexaose, Sigma-Aldrich®
Maltohexaose
Vzorec:
C₃₆H₆₂O₃₁ MW: 990,8589 g/mol |
MDL Number:
MFCD00083650 CAS číslo: 34620-77-4 |