Tisk…
Maltoheptaose, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
M7753-100MG M7753-500MG M7753-50MG
SIALM7753-100MGEA 10580 CZK
SIALM7753-100MG SIALM7753-500MG SIALM7753-50MG
Maltoheptaose, Sigma-Aldrich®
Maltoheptaose
Vzorec: C₄₂H₇₂O₃₆
MDL Number: MFCD00064605
CAS číslo: 34620-78-5
EINECS: 252-119-4