3-Bromobenzaldehyde ethylene acetal ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L19611.06
L19611.14
L19611.06EA
1020
CZK
L19611.06
L19611.14
3-Bromobenzaldehyde ethylene acetal ≥98%
3-Bromobenzaldehyde ethylene acetal
Purity: 98+%
CAS No.: 17789-14-9
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.07
Flash Point:
Vzorec:
C₉H₉BrO₂ Bod varu: 132…133 °C (8 mmHg) Hustota: 1,514 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003209 CAS číslo: 17789-14-9 EINECS: 241-766-8 |