6-(4-Fluorophenyl)-2-pyridinecarbaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
6-(4-Fluorophenyl)picolinaldehyde, 6-(4-Fluorophenyl)-2-pyridinecarboxaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
654477-1G
654477-5G
SIAL654477-1GEA
2370
CZK
SIAL654477-1G
SIAL654477-5G
6-(4-Fluorophenyl)-2-pyridinecarbaldehyde, Sigma-Aldrich®
6-(4-Fluorophenyl)-2-pyridinecarbaldehyde
Vzorec:
C₁₂H₈FNO MW: 201,196 g/mol |
MDL Number:
MFCD06410011 CAS číslo: 834884-77-4 |