Tisk…
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H33003.03 H33003.09
H33003.03EA 1660 CZK
H33003.03 H33003.09
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid ≥97%
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Vzorec: C₈H₆F₃NO₂
Bod tání: 139…141 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01311987
CAS číslo: 261635-93-2